Läs mer
Gilac™ Vit fyrkantig bassäng
Produktkod. p-7084469
Kapacitet (metrisk):
1 L
3 L
4.5 L
7 L
10 L
12 L
Produktkod. 13469888
Brand: Gilac™ G605621
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
White Square Basin passande för matkontakt ger förvaring med utmärkt mekanisk och kemisk beständighet i laboratoriet. Mycket hållbar, lätt att rengöra och kemiskt resistent. Lätt att lagra eftersom de är kapslingsbara.
  • Handfat lämplig för matkontakt
  • Mycket hållbar och kemikaliebeständig
  • Lätt att rengöra
  • Häckande utan sugeffekt
  • Gjuten kant gör den lätt att greppa
Specifikationer
Typ Förvaringsbadkar
Material LDPE
Färg Vitt
Form Fyrkantig
Kapacitet (engelska) 0,3 gal.
Kapacitet (metrisk) 1 L
Certifikat och efterlevnad Efterlevnad av livsmedelskontakt
Mått (L x B x H) 160 x 160 x 68 mm
Längd (engelska) 6,3 tum
Längd (metrisk) 160 mm
Bredd (engelska) 6,3 tum
Bredd (metrisk) 160 mm
Höjd (engelska) 2,7 tum
Höjd (metrisk) 68 mm
Vikt (engelska) 3,17 oz.
Vikt (metrisk) 0.09 kg