Läs mer
Wheaton™ Vita urea skruvlock
Produktkod. 14813592 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Stängningsstorlek:
15,5 mm
22 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Produktkod. 14813592
Brand: Wheaton™ 300190
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Lämplig för de flesta applikationer som kräver skruvhalsflaskor. Wheaton™ Vita urea skruvlock är EPE-fodrade.
  • Flera trådstorleksalternativ
  • Utmärkt stängningsalternativ för flaskor med skruvhals och flaskor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Stängningsstorlek 15,5 mm
Liner material EPE
Beskrivning Lock
Material Urea
Färg Vitt
Kvantitet 1000 förpackning
För användning med (utrustning) Diagnostikflaskor med skruvgänga