Läs mer
Wheaton™ Vita urea skruvlock
Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Stängningsstorlek:
15,5 mm
22 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Specifikationer
Specifikationer
| Stängningsstorlek | 15,5 mm |
| Liner material | EPE |
| Beskrivning | Lock |
| Material | Urea |
| Färg | Vitt |
| Kvantitet | 1000 förpackning |
| För användning med (utrustning) | Diagnostikflaskor med skruvgänga |