Läs mer
Brannan™ Vit väggtermometer
Produktkod. 13068623
Change view
Temperaturområde (metriskt):
-20 °C till +50 °C
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Temperaturområde (metriskt) Förpackningsstorlek
13068623 -20 °C till +50 °C Varje
1 options
Produktkod. 13068623 Leverantör Brannan™ Leverantörsnummer 14/435/3
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    53.35 SEK
    30.22 SEK / Paket med 1
    Save 23.13 SEK
    43% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tar mätningar med blandbar spritfyllning. Brannan™ Vit väggtermometer. Visar båda° C och° F temperaturskalar och är lämplig för inomhus- och utomhusbruk.
Väggtermometer i plast med svart tryckt temperaturskala på vit list.
  • Lämplig för inomhus- och utomhusbruk
  • Visar båda° C °och F temperaturskalor
  • Fylld med blandbar rödspritfyllning
  • Längd: 215mm
Specifikationer
Visa mått 295 x 85 x 0.5 mm
Längd (metrisk) 250 mm
Material Styren
Termometerfyllning Röd Ande
Vikt (metrisk) 22 g
Produkttyp Standard väggtermometer
Max. Temperatur (engelska) 120 °F
Max. Temperatur (metrisk) 50 °C
Min. Temperatur (engelska) 0 °F
Min. Temperatur (metrisk) -20 °C
Temperaturområde (engelska) 0 °F till 120 °F
Temperaturområde (metriskt) -20 °C till +50 °C
Noggrannhet ±1,0 °C vid rumstemperatur
Indelning 1 °C/2 °F