Läs mer
White/White Solvent Flex Peri-Pump Tubing, 2-Bridge, 1.02 mm (0.04 in.), 12/pack
Färg:
Vit/Vit
Material:
Lösningsmedelsflex
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) Inre | 1.02 mm |
| Material | Lösningsmedelsflex |
| För användning med | Peristaltic Pumps |
| Form | 3 |
| Färg | Vit/Vit |
| Flexibilitet | Flexible |
| Kvantitet | 12/Pk. |