Läs mer
Kimberly-Clark™ WypAll™ L10 General Clean™ Light Duty Wipes, Jumbo Roll
Beskrivning
- 1-lagers engångsservett.
- Airflex™ Tygteknik.
- Starkare än traditionella 1-lagers våtservetter.
- Rengör snabbt utan att sönderfalla.
- Idealisk för mångsidig avtorkning och rengöring: medelhöga rengöringsuppgifter som att polera glas och släta ytor och rengöringsverktyg.
- Levereras som en perforerad stor rulle.
- För användning i högtrafikerade områden.
- Kan användas tillsammans med ett dispensersystem för att kontrollera förbrukningen och minska avfallet.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Lätta torkare |
| Längd (engelska) | 11,8 tum |
| Längd (metrisk) | 30 cm |
| Bredd (engelska) | 15 tum |
| Bredd (metrisk) | 30 cm |
| Material | papper |
| Färg | Vitt |
| Mått (L x B) | 38 x 32,5 cm (15 x 12,8 tum) |
| Formatera | Stor perforerad rulle |
| För användning med (applikation) | För medelstora avtorkningsuppgifter som polering av glas, släta ytor och rengöringsverktyg. |
| Visa mer |