Läs mer
Kimberly-Clark™ WypAll™ L40 Torkare
Formatera:
Pop-up Låda
Stor rulle
Mått (L x B):
25 x 41,5 cm (9,8 x 16,3 tum)
31 x 31,5 cm (12,2 x 12,4 tum)
Förpackningsmängd:
1 rulle x 750 ark
8 lådor x 100 ark
Conditionnement:
1 rulle
Description
- 1-lagers, vit till färgen
- Använder dubbel re-creped (DRC) basarkteknik
- Idealisk för industriella uppgifter som rengöring, processlinjetorkning, uppsugning av stora spill och inom sjukvården för att torka patienters händer och ansikten
- Kan användas med ett dispenseringssystem för att hjälpa till att kontrollera användningen och minska avfallet
Spécification
Spécification
| Produkttyp | Industrial Wipe |
| Längd (engelska) | 15,2 tum |
| Längd (metrisk) | 38.3 cm |
| Bredd (engelska) | 14.96 in |
| Bredd (metrisk) | 38.3 cm |
| Material | papper |
| Basvikt | 6.65 kg (14.63 lb.) |
| Färg | Vitt |
| Mått (L x B) | 31 x 31,5 cm (12,2 x 12,4 tum) |
| Formatera | Stor rulle |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu