Läs mer
Kimberly-Clark™ WypAll™ L40 Torkare
GREENER_CHOICE
Produktkod. 12734346
Formatera:
Pop-up Låda
Stor rulle
Mått (L x B):
25 x 41,5 cm (9,8 x 16,3 tum)
31 x 31,5 cm (12,2 x 12,4 tum)
Förpackningsmängd:
1 rulle x 750 ark
8 lådor x 100 ark
Förpackningsstorlek:
1 rulle
Produktkod. 12734346
Brand: Kimberly-Clark™ 7461
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Erbjuder en idealisk blandning av mjukhet och styrka som också är tjock och absorberande. WypAll™ L40 Wipers finns som perforerade rullar eller i en pop-up box.
  • 1-lagers, vit till färgen
  • Använder dubbel re-creped (DRC) basarkteknik
  • Idealisk för industriella uppgifter som rengöring, processlinjetorkning, uppsugning av stora spill och inom sjukvården för att torka patienters händer och ansikten
  • Kan användas med ett dispenseringssystem för att hjälpa till att kontrollera användningen och minska avfallet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Kraftig torkare
Längd (engelska) 17.32 in.
Längd (metrisk) 57.7 cm
Bredd (engelska) 16,1 tum
Bredd (metrisk) 44.8 cm
Material Återvunnet mjukpapper
Färg Vitt
Mått (L x B) 25 x 41,5 cm (9,8 x 16,3 tum)
Formatera Pop-up Låda
För användning med (applikation) Rutinmässig industriell rengöring, avtorkning av processlinjer, uppsugning av stora spill, olja, fett
Förpackningsmängd 8 lådor x 100 ark
Lager 1-ply