Läs mer
Kimberly-Clark™ WypAll™ L40 Torkare
Formatera:
Pop-up Låda
Stor rulle
Mått (L x B):
25 x 41,5 cm (9,8 x 16,3 tum)
31 x 31,5 cm (12,2 x 12,4 tum)
Förpackningsmängd:
1 rulle x 750 ark
8 lådor x 100 ark
Förpackningsstorlek:
1 rulle
Beskrivning
- 1-lagers, vit till färgen
- Använder dubbel re-creped (DRC) basarkteknik
- Idealisk för industriella uppgifter som rengöring, processlinjetorkning, uppsugning av stora spill och inom sjukvården för att torka patienters händer och ansikten
- Kan användas med ett dispenseringssystem för att hjälpa till att kontrollera användningen och minska avfallet
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Kraftig torkare |
| Längd (engelska) | 17.32 in. |
| Längd (metrisk) | 57.7 cm |
| Bredd (engelska) | 16,1 tum |
| Bredd (metrisk) | 44.8 cm |
| Material | Återvunnet mjukpapper |
| Färg | Vitt |
| Mått (L x B) | 25 x 41,5 cm (9,8 x 16,3 tum) |
| Formatera | Pop-up Låda |
| För användning med (applikation) | Rutinmässig industriell rengöring, avtorkning av processlinjer, uppsugning av stora spill, olja, fett |
| Visa mer |