Läs mer
Kimberly-Clark™ WypAll™ X70 tyg, vit
Mått (L x B):
305 x 318 mm (12 x 12,5 tum)
380 x 420 mm (15 x 16,5 tum)
Förpackningsmängd:
12-pack
6-pack
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Paket med 912
Beskrivning
- En torkare för upprepad användning med HydroKnit-teknik
- Mycket absorberande, stark och hållbar (våt eller torr)
- Tål de flesta lösningsmedel, minskar rester, möjliggör snabb rengöring och hjälper till att minska kostnaderna
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Rengöringsduk |
| Längd (engelska) | 11,8 tum |
| Längd (metrisk) | 49.9 cm |
| Bredd (engelska) | 15 tum |
| Bredd (metrisk) | 30.2 cm |
| Material | Polypropen |
| Färg | Vitt |
| Mått (L x B) | 305 x 318 mm (12 x 12,5 tum) |
| För användning med (applikation) | För medelhögt underhåll, torka bort olja, fett, smuts, lösningsmedel |
| För användning med (utrustning) | Wypall torkar dispenser |
| Visa mer |