Läs mer
Kimberly-Clark™ WypAll™ X80 Power Clean™ Reusable Heavy Duty Cloths White 8377
Produktkod. 12655606
Change view
Mått (L x B):
317 x 314 mm
Förpackningsstorlek:
1 rulle
Produktkod. Mått (L x B) Förpackningsstorlek
12655606 317 x 314 mm 1 rulle
1 options
Produktkod. 12655606 Leverantör Kimberly-Clark™ Leverantörsnummer 8377
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1785.00 SEK
    838.04 SEK / 1 rullar
    Save 946.96 SEK
    53% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 24-11-2026
Designad för att erbjuda exceptionell absorption och rivhållfasthet som kan användas om och om igen. WypAll™ X80-dukarna har PowerPocket-teknik för att fånga upp smuts och smuts snabbare och mer effektivt.
  • Mycket absorberande, stark och hållbar (våt eller torr), motstår de flesta lösningsmedel, minskar rester
  • Idealisk för tunga uppgifter i industriområden, avtorkning av maskiner och delar, rengöring av grova ytor utan att gå sönder, torka bort fett, olja och lösningsmedel och förberedande ytor
  • Finns som BRAG™ Box mobilsystem, som ger dig kontrollerad tillgång till hygieniskt skyddade dukar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Kraftig torkare
Längd (engelska) 11,8 tum
Längd (metrisk) 30 cm
Bredd (engelska) 1 fot 1 tum
Bredd (metrisk) 30 cm
Material Polypropen
Färg Vitt
Disponibel Återanvändbar
Mått (L x B) 317 x 314 mm
För användning med (applikation) För tunga uppgifter i industriområden, avtorkningsmaskiner och delar
För användning med (utrustning) Kimberly-Clark Professional Dispenser
Förpackningsmängd 80 Pk.
Lager 1-ply