Läs mer
Heathrow Scientific™ Broken Glass Keeper™ Insamlings- och avfallsbehållare
Handla allt Thermo Scientific CO₂ Incubators ProdukterBeskrivning
Finns i golv- och bänkmodeller. Båda modellerna tillverkade i USA.
Golvmodell
- Robust korrugerad behållare
- Tjock, genomskinlig plastliner
- Unik Reclose-a/Remove-a-Lid™ med extra bred öppning
- Innerfliken på locket förseglar locket säkert för bortkastning
- Fartyg och förråd platta
- Mått: 12B x 12D x 27 tum H (30,5 x 30,5 x 68,6 cm)
- Kapacitet: 63 l (16,6 gal.)
- Tillverkad av robust kartong med ett inre plastfoder och webbade hörn för att hålla måttliga mängder vätskor
- Självlåsande toppar håller innehållet säkert inneslutet
- Bänk-Keepers fälls ut till 6L x 6B x 10 tum H (15 x 15 x 25 cm) och rymmer upp till 5000 cc material
- Autoklaveringsbar
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 63 L |
| Kapacitet (engelska) | 16,6 gal. |
| Färg | White |
| Disponibel | Single-use |
| Latexfri | Yes |
| Modell | Golv |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Autoklaveringsbar | Autoclavable |
| För användning med (applikation) | Okontaminerat krossat glas |
| Material | Corrugated Cardboard |
| Visa mer |