Läs mer
MP Biomedicals™ Helt serum
Produktkod. 11474305 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
2 ml
Förpackningsstorlek:
2ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11474305 2 ml 2ml
1 options
Produktkod. 11474305 Leverantör MP Biomedicals™ Leverantörsnummer 0855979
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3925.00 SEK
    3738.99 SEK / 2ml
    Save 186.01 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 15-12-2026
Lämplig för användning som en serumproteinkontroll vid immunelektrofores, Ouchterlony immundiffusion och andra immunoutfällningstekniker.
Specifikationer
Buffert 0,02 M natriumfosfat, 0,14 M natriumklorid, pH 7,3, filtrerad genom en 0,22μ mfilter, flaska och lyofiliserad.
Beskrivning Helt mänskligt serum
Kvantitet 2 ml