Läs mer
IKA™ WiCo RET Control-visc
Handla allt IKA Produkter
Mått (L x B x H):
105 x 160 x 40 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- WiCo är utrustad med en USB uttag (Universal Serial Bus) med vilken WiCo kan anslutas till station, den USB ikonen visas på skärmen
- Om WiCo inte är ansluten till station via en USB kabel, datautbytet mellan stationen och WiCo via BluetoothR
- I detta fall visas BluetoothR-ikonen
- Beroende på byggnadens struktur kan WiCo manövreras på ett avstånd upp till 15 m från stationen med hjälp av BluetoothR-anslutningen
Specifikationer
Specifikationer
| Temperatur (metrisk) | 5 till 40 °C |
| Typ | Magnetisk omrörare fjärrkontroll |
| Vikt (metrisk) | 0.3 kg |
| Mått (L x B x H) | 105 x 160 x 40 mm |