Läs mer
Karl Hecht™ Bärnstensfärgad glasflaska med bred hals och inslipad propp
Produktkod. 10524422
Change view
Kapacitet (metrisk):
50 mL
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
10524422 50 mL
1 options
Produktkod. 10524422 Leverantör Karl Hecht™ Leverantörsnummer 41313006
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    108.00 SEK
    69.26 SEK / Paket med 1
    Save 38.74 SEK
    35% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
Tillverkad av bärnstensfärgat glas för att skydda ljuskänsligt innehåll.
  • Med inslipad glaspropp
  • Bred hals för enkel åtkomst till innehållet
  • Kapacitet 50 ml, diameter ca. 41,5 mm
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 50 mL
Färg Bärnsten
För användning med (applikation) Förvaring av ljuskänsligt innehåll
Inkluderar Slipad I Glaspropp
Material Glas
Förslutning ingår Ja
Höjd (metrisk) 76 mm
Stängningsmaterial Glas
Diameter (metrisk) 41.5 mm
Förslutningstyp Injordningsstopp
Form Rund
Produkttyp Förvaringsflaska