Läs mer
Hirschmann™ Mätkolv i brun glas med bred hals
Beskrivning
- Bärnstensfärgat glas
- Vita graderingar
- Daterad med batchinformation
Specifikationer
Specifikationer
| Stängningsfärg | Vitt |
| Stängningsmaterial | Polyeten |
| Färg | Bärnsten |
| Kapacitet (metrisk) | 20 mL |
| Höjd (metrisk) | 110 mm |
| Hals stil | Bred |
| Standard konisk fog | NS 12/21 |
| Tolerans | 0.04% |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Graderad | Ja |
| Visa mer |