Läs mer
Fisherbrand™ Koniska Erlenmeyer-kolvar i borosilikatglas med bred hals
Handla allt Fisherbrand Traceable ProdukterSpecifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | DIN ISO 24450 Icke-ISO-storlek |
| Färg | Genomskinlig |
| Kapacitet (metrisk) | 200 mL |
| Material | Borosilikatglas (3.3) |
| Höjd (metrisk) | 131 mm |
| Hals stil | Bred |
| Produkttyp | Erlenmeyerflaska |
| Form | Konisk |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Visa mer |