Läs mer
Fisherbrand™ Koniska Erlenmeyer-kolvar i borosilikatglas med bred hals
Produktkod. 15409113 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
200 mL
250 mL
300 mL
500 mL
1 L
2000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
15409113 250 mL Paket med 10
15489103 50 mL Paket med 10
15499103 100 mL Paket med 10
11912243 200 mL Paket med 10
15419113 300 mL Paket med 10
15429113 500 mL Paket med 10
15466133 1 L Paket med 10
11813452 2000 mL Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 15409113
Spotlight-erbjudanden
Använd kampanjkoden 28038
Visa alla kampanjer
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Tillverkad av borosilikatglas. Fisherbrand™ Koniska Erlenmeyer-kolvar av borosilikatglas med bred hals är graderade och tillgängliga i en mängd olika storlekar.
  • Borosilikatglas 3.3
  • Bred hals
  • Graderad
  • Tillverkad enligt DIN ISO 24450
  • Icke-ISO-storlek
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad DÅN ISO 24450
Färg Genomskinlig
Diameter (engelska) Yttre 85 mm
Diameter (metrisk) yttre hals 50 mm
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Material Borosilikatglas (3.3)
Höjd (metrisk) 140 mm
Hals stil Vid hals
Produkttyp Erlenmeyerflaska
Form Konisk
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Disponibel Återanvändbar
Graderad Ja
Mun stil Bred
Sterilitet Icke-steril
Bottenform Plan
Ytbehandling Ingen ytbehandling
Kvantitet 10 Pk.