Läs mer
Fisherbrand™ Koniska Erlenmeyer-kolvar i borosilikatglas med bred hals
Produktkod. 15419113 Handla allt Fisherbrand Produkter
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
200 mL
250 mL
300 mL
500 mL
1 L
2000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
Produktkod. 15419113
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av borosilikatglas. Fisherbrand™ Koniska Erlenmeyer-kolvar av borosilikatglas med bred hals är graderade och tillgängliga i en mängd olika storlekar.
  • Borsilikatglas
  • Graderad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (metrisk) yttre hals 50 mm
Kapacitet (metrisk) 300 mL
Material Borsilikatglas
Höjd (metrisk) 156 mm
Graderad Ja
Diameter (metrisk) Yttre 87 mm