Läs mer
Fisherbrand™ Koniska Erlenmeyer-kolvar i borosilikatglas med bred hals
Produktkod. 15489103 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
200 mL
250 mL
300 mL
500 mL
1 L
2000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) unitSize
15489103 50 mL Paket med 10
15499103 100 mL Paket med 10
11912243 200 mL Paket med 10
15409113 250 mL Paket med 10
15419113 300 mL Paket med 10
15429113 500 mL Paket med 10
15466133 1 L Paket med 10
11813452 2000 mL Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Den h\u00E4r artikeln utg\u00E5r ur v\u00E5rt sortiment n\u00E4r v\u00E5rt lager \u00E4r slut.\r\n
\r\n
Produktkod. 15489103
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Den h\u00E4r artikeln utg\u00E5r ur v\u00E5rt sortiment n\u00E4r v\u00E5rt lager \u00E4r slut.\r\n
\r\n
Tillverkad av borosilikatglas. Fisherbrand™ Koniska Erlenmeyer-kolvar av borosilikatglas med bred hals är graderade och tillgängliga i en mängd olika storlekar.
  • Borosilikatglas 3.3
  • Bred hals
  • Graderad
  • Tillverkad enligt DIN ISO 24450
  • Icke-ISO-storlek
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad DIN ISO 24450
Färg Genomskinlig
Diameter (engelska) Yttre 105 mm
Diameter (metrisk) yttre hals 34 mm
Kapacitet (metrisk) 50 mL
Material Borosilikatglas (3.3)
Höjd (metrisk) 85 mm
Hals stil Bred
Produkttyp Erlenmeyerflaska
Form Konisk
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Disponibel Återanvändbar
Graderad Ja
Mun stil Bred
Sterilitet Icke-steril
Bottenform Plan
Diameter (metrisk) Yttre 51 mm
Ytbehandling Ingen ytbehandling
Kvantitet 10 Pk.