Läs mer
Lenz Laborglasintrumente™ Erlenmeyerkolv med bred hals
Produktkod. 10692662
Change view
Kapacitet (metrisk):
250 mL
300 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
10692662 250 mL
10599971 300 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10692662 Leverantör Lenz Laborglasintrumente™ Leverantörsnummer 07025049
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Erlenmeyerkolv med pärlkant
  • Enl. till DIN ISO 24450 och utöver standard
  • Med pärlkant och gradering
  • Material: DURAN™
Specifikationer
Diameter (metrisk) yttre hals 50 mm
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Material Glas
Höjd (metrisk) 140 mm
Hals stil Bred
Antal per förpackning 10
Diameter (metrisk) Yttre 85 mm