Läs mer
BRAND™ Erlenmeyerflaskor av glas med bred hals
Produktkod. 10089860 Handla allt Brand Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
250 mL
300 mL
500 mL
1000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) unitSize
10089860 250 mL Paket med 10
10141681 50 mL Paket med 10
10151871 500 mL Paket med 10
10293391 100 mL Paket med 10
10419912 300 mL Paket med 10
10694352 1000 mL Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 10089860 Leverantör BRAND™ Leverantörsnummer 92836
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Med pärlkant och gradering
  • Tillverkad av Boro 3.3 glas
  • Bred hals för enkel fyllning
  • Enl. till DIN EN ISO 24450
  • Levereras i förpackningar om 10 st
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (metrisk) yttre hals 50 mm
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Material Borosilikatglas (3.3)
Höjd (metrisk) 140 mm
Antal per förpackning 10
Diameter (metrisk) Yttre 85 mm