Läs mer
BRAND™ Erlenmeyerflaskor av glas med bred hals
Produktkod. 10151871 Handla allt Brand Produkter
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
250 mL
300 mL
500 mL
1000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. 10151871
Brand: BRAND™ 92844
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Med pärlkant och gradering
  • Tillverkad av Boro 3.3 glas
  • Bred hals för enkel fyllning
  • Enl. till DIN EN ISO 24450
  • Levereras i förpackningar om 10 st
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (metrisk) yttre hals 50 mm
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Material Borosilikatglas (3.3)
Höjd (metrisk) 175 mm
Antal per förpackning 10