Läs mer
BRAND™ Erlenmeyerflaskor av glas med bred hals
Produktkod. 10694352 Handla allt Brand Produkter
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
250 mL
300 mL
500 mL
1000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. 10694352
Brand: BRAND™ 92854
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Med pärlkant och gradering
  • Tillverkad av Boro 3.3 glas
  • Bred hals för enkel fyllning
  • Enl. till DIN EN ISO 24450
  • Levereras i förpackningar om 10 st
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Diameter (metrisk) yttre hals 50 mm
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Material Borosilikatglas (3.3)
Höjd (metrisk) 220 mm
Hals stil Bred
Antal per förpackning 10
Graderad Ja
Diameter (metrisk) Yttre 131 mm