Läs mer
BRAND™ Erlenmeyerkolv med bred hals
Produktkod. 10069850 Handla allt Brand Produkter
Change view
:
Kapacitet: 50 ml
Produktkod.
10069850 Kapacitet: 50 ml
1 options
Produktkod. 10069850 Leverantör BRAND™ Leverantörsnummer 93170
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Erlenmeyerkolv med bred hals och skruvlock är tillverkad av polypropen.
  • Hög klarhet
  • Med examen
  • Hals med standard jordhylsa (Konisk fogpropp, PE-LD: NS 34/35 Kat. Nr. 1444 40, NS 45/40 Kat. Nr. 1444 45.)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 50 mL
Material Polypropen
Hals stil Vid hals
Produkttyp Erlenmeyer Flask
Graderad Ja
Förslutningstyp Skruva
Stängningsstorlek NS 34/35