Läs mer
Sampling Systems™ Breda Sampler rengöringsborstar
Handla allt Sampling Systems Produkter
Längd (metrisk):
600 mm
1100 mm
1600 mm
2100 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Hygieniska nylonborstar
- Robust aluminiumhandtag
- Bred borstform
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Rengöringsborste |
| Handtagsmaterial | Aluminium |
| Diameter (metrisk) borst | 45 mm |
| För användning med (utrustning) | Rör med 30 till 45 mm diameter |
| Längd (metrisk) | 1600 mm |