Läs mer
Sampling Systems™ Breda Sampler rengöringsborstar
Produktkod. p-7138906 Handla allt Sampling Systems Produkter
Längd (metrisk):
600 mm
1100 mm
1600 mm
2100 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15809411
Brand: Sampling Systems™ 8020J1600
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Se till att provtagaren är ordentligt rengjord för att förhindra korskontaminering. Sampling Systems™ Wide Sampler Cleaning Brushes är en serie borstar som är idealiska för rengöring av både rostfritt stål och plastprovtagare.
  • Hygieniska nylonborstar
  • Robust aluminiumhandtag
  • Bred borstform
Specifikationer
Produkttyp Rengöringsborste
Handtagsmaterial Aluminium
Diameter (metrisk) borst 45 mm
För användning med (utrustning) Rör med 30 till 45 mm diameter
Längd (metrisk) 1600 mm