Läs mer
Motic™ Widefield okular N-WF15X/FN16 med dioptrijustering (ESD)
Beskrivning
- Bredfältsstil och dioptrijustering ger förbättrat synfält och större ögonavlastning.
- Förstoring: 10X.
- Fältnummer: 16.
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Widefield |
| Beskrivning | F.N.: 16 |
| För användning med (utrustning) | SM-171, GM-seriens mikroskop |
| Inkluderar | Dioptrijustering, ESD elektrostatiskt stötskydd |
| Förstoringskraft | 15X |