Läs mer
Motic™ Widefield Okular WF 10X/18mm med hårkors
Beskrivning
- Bredfältsstil ger förbättrat synfält och större ögonavlastning.
- Förstoring: 10X.
- Synfält: 18mm.
- Hårkors för kvadrantdelning.
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Widefield |
| Beskrivning | FOV: 18 mm |
| För användning med (utrustning) | Mikroskop i PM-serien |
| Förstoringskraft | 10X |