Läs mer
Motic™ Bredfältsokular WF20X/10mm
Förstoringskraft:
20X
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Bredfältsstil ger förbättrat synfält och större ögonavlastning.
- Förstoring: 20X.
- Synfält: 10 mm.
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Widefield |
| Beskrivning | FOV: 10 mm |
| För användning med (utrustning) | ST-39, SFC-11, SMZ-140 mikroskop |
| Förstoringskraft | 20X |