Läs mer
Motic™ Widefield okular med hårkorskors
Synfält:
20 mm
22 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- För användning med Motic™ Panthera TEC POL mikroskop
- 25 mm hårkorskors
- ±4 dioptrier
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Widefield okular |
| Färg | Svart |
| Synfält | 20 mm |
| För användning med (utrustning) | Motic™ Panthera TEC POL mikroskop |
| Förstoringskraft | 10X |