Läs mer
Motic™ Widefield okular för Motic™ TEC POL mikroskop
Produktkod. 16235800
Change view
Synfält:
20 mm
22 mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Synfält
16235800 20 mm
16225800 22 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16235800 Leverantör Motic™ Leverantörsnummer 1101001403541
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    942.00 SEK
    786.69 SEK / Paket med 1
    Save 155.31 SEK
    16% Av
Beräknad leverans: 07-01-2027
Bredfältsokular för användning med TEC POL mikroskop.
  • För användning med Motic™ Panthera TEC POL mikroskop
  • ±5 dioptrier
Specifikationer
Färg Svart
Diameter (engelska) 1 tum
Diameter (metrisk) 25 mm
Synfält 20 mm
För användning med (utrustning) Motic™ TEC POL mikroskop
Förstoringskraft 10X