Läs mer
Agilent BioTek™ Widefield Imaging Accessory Kit
GREENER_CHOICE
Produktkod. 18232733 Handla allt Agilent BioTek Produkter
För användning med (utrustning):
Agilent BioTek Cytation and Lionheart
Produktkod. 18232733
Brand: Agilent BioTek™ 1940026
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For use with Cytation Cell Imaging Multimode Readers and Lionheart Automated Microscopes.
  • For use with Cytation Cell Imaging Multimode Readers and Lionheart Automated Microscopes.
  • Designed to provide the essential objectives, filters cubes, LEDs and adapters required for use across a broad range of widefield imaging workflows.
  • Includes protective case for convenience and ease of use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Accessory Kit
För användning med (utrustning) Agilent BioTek Cytation and Lionheart
Sterilitet Non-sterile