Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Wig-L-Bug™ Tillbehör
Produktkod. p-6698023
Höjd (engelska):
2 tum
1 fot
2 fot
Kvantitet:
100/förpackning
25/förpackning
5/förp.
Varje
Typ:
Flaska
Flaskadapter
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 25
Paket med 5
Varje
Produktkod. 15446505
Brand: Thermo Scientific Chemicals 042628.KJ
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
För användning med Digital Wig-L-Bug Blandnings-/malkvarn
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
  • Polystyrene vial with polyethylene slip-on cap; 1 ft. long x 0.5 in. dia.
  • Polystyrene vial with polyethylene slip-on cap; 2 ft. long x 0.5 in. dia.
  • Adapter for 2 in. long, 0.5 in. diameter vials
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material Polystyrene
Höjd (engelska) 1 fot
Kvantitet 5/förp.
Typ Flaska
För användning med (utrustning) Digital Wig-L-Bug mixing/grinding mill
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.