Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Wig-L-Bug™ Blandnings-/malkvarnstillbehör, kulstötar, 9,52 mm Dia.
Produktkod. 11396119
Objektbeskrivning:
Antal: 100/Pk.
Antal: 25/Pk.
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 25
Produktkod. 11396119
Brand: Thermo Scientific Chemicals 042631.KN
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
För användning med Wig-L-Bug Blandnings-/malkvarn (AA42627KT)
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Objektbeskrivning Antal: 100/Pk.
Diameter (engelska) Yttre 0,375 tum
Diameter (metrisk) Yttre 9.52mm
Produkttyp Bollstöt
För användning med (utrustning) Wig-L-Bug Blandnings-/malkvarn (AA42627KT)