Läs mer
Thermo Scientific™ Wig-L-Bug™ Blandnings-/slipkvarnstillbehör, flaska av rostfritt stål
Produktkod. 15493875
:
Flaska i rostfritt stål
Produktkod. 15493875
Brand: Thermo Scientific™ 042629.KT
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
För användning med Wig-L-Bug Blandnings-/malkvarn (AA42627KT)
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
  • Flaska i rostfritt stål, 1 tum lång x 1/2 tum diameter (2,54 x 1,27 cm)
  • Med kulstöt av rostfritt stål, 1/4 tum (0,635 cm)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Flaska i rostfritt stål
För användning med (utrustning) Wig-L-Bug Blandnings-/malkvarn (Fcat: AA42627KT)