missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Wighteone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Wighteone |
| CAS | 51225-30-0 |
| Molekylformel | C20H18O5 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 5,7-Dihydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)-6-(3-methyl-2-buten-1-yl)-4H-1-benzopyran-4-one, 5,7-Dihydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)-6-(3-methyl-2-butenyl)-4H-1-benzopyran-4-one, 5,7-Dihydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)-6-(3-methyl-2-buten-1-yl)-4H-1-benzopyran-4-one, 5,7,4'-Trihydroxy-6-prenylisoflavone, Erythrinin B |
| InChI formel | InChI=1S/C20H18O5/c1-11(2)3-8-14-16(22)9-17-18(19(14)23)20(24)15(10-25-17)12-4-6-13(21)7-5-12/h3-7,9-10,21-23H,8H2,1-2H3 |
| LEDER | CC(=CCc1c(O)cc2OC=C(C(=O)c2c1O)c3ccc(O)cc3)C |
| IUPAC-namn | 5,7-dihydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)-6-(3-methylbut-2-enyl)chromen-4-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 338.35 |
| Formel vikt | 338.1154 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?