Läs mer
Cole-Parmer™ Wildco 1510-C20 Kemmerer vattenprovtagare
Produktkod. 11794499 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
1200 ml
2,2 l
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
11794499 1200 ml Varje
11764499 2,2 l Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11794499 Leverantör Cole-Parmer™ Leverantörsnummer 0548600
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9875.00 SEK
    9116.93 SEK / Paket med 1
    Save 758.07 SEK
    7% Av
Beräknad leverans: 22-01-2027
Prov på specifika djup mellan 3 och 600 fot. Cole-Parmer™ Wildco 1510-C20 Kemmerer vattenprovtagare har en akrylflaska med silikonändtätningar.
  • Messenger aktiverar de unika tripphuvudena som säkerställer stängning i snabbt strömmande strömmar eller turbulenta vatten, oavsett linjevinkel
  • Beställ messenger och linje separat
  • Inkluderar en plastväska
Specifikationer
Produkttyp Vattenprovtagare
Inkluderar Bärväska i plast
Stängningsmaterial Silikon
Rörmaterial Akryl
Kapacitet (metrisk) 1200 ml
Stil Kemmerer vattenprovtagare
För användning med (applikation) Vattenprovtagning på djup av 3 till 600 fot.