Beskrivning
- WildcoKemmerer vattenprovtagare
- Budbäraren aktiverar de unika tripphuvudena som säkerställer stängning i snabbt strömmande strömmar eller turbulenta vatten, oavsett linjevinkel
- Alla modeller inkluderar en plastväska; beställ budbärare och linje separat.
- 304 SS-modellerna har uretanändtätningar (används inte när kvicksilverkoncentrationerna överstiger 1 ppm).
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Kemmerer vattenprovtagare |
| Material | Rostfritt stål |
| Beskrivning | 3 till 600 fot djup |
| Kapacitet (metrisk) | 400 ml |