Läs mer
Wilforlide A, MedChemExpress
Beskrivning
Wilforlide A is a bioactive triterpene isolated from Tripterygium wilfordii Hook f. Wilforlide A has anti-inflammatory and immune suppressive effects.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Wilforlide A |
| CAS | 84104-71-2 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C30H46O3 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | Regelide Abruslactone A |
| Löslighetsinformation | DMSO : 1 mg/mL (2.20 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | C[C@@]1(C2=O)C[C@]([H])(O2)[C@]3(C)CC[C@@]4(C)[C@]5(C)CC[C@@]6([H])C(C)(C)[C@@H](O)CC[C@]6(C)[C@@]5([H])CC=C4[C@]3([H])C1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 454.68 |
| Visa mer |