Läs mer
Gibco™ William's E Medium, GlutaMAX™ Tillägg
Beskrivning
William's E Medium utvecklades ursprungligen av Williams och Gunn som reducerat serumtillsatt medium för långtidscellodlingar av leverepitelceller från vuxna råttor. Gibco™ William's E Medium kan också användas för att odla hepatocytceller av olika arter, t.ex. HepaRG™ celler.
Detta William's E Medium är modifierat enligt följande:
- Med: fenolröd, GlutaMAX™
- Utan: HEPES
Den fullständiga formuleringen finns tillgänglig.
Gibco™ William's E Medium är en modifiering av tidigare media som har berikats på aminosyror och fördubblat glukosen. William's E Medium innehåller unika ingredienser, inklusive zink, järn, mangan, icke-essentiella aminosyror, reduktionsmedlet glutation och lipiden metyllinoleat. Gibco™ William's E Medium med GlutaMAX™ tillägg minimerar uppbyggnaden av giftig ammoniak och förbättrar cellviabilitet och tillväxt i ett lättanvänt format.
cGMP tillverkning
Gibco™ William's E Medium tillverkas på en cGMP-kompatibel anläggning i Paisley, Skottland, Storbritannien. Anläggningen är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och är certifierad enligt ISO 13485 standard.
William's E Medium innehåller inga proteiner eller tillväxtfaktorer. Därför kräver William's E Medium tillskott, vanligtvis med 5-10 % fetalt bovint serum (FBS). William's E Medium använder ett natriumbikarbonatbuffertsystem (2,2 g/L) och kräver därför en 5-10 % CO 2 -miljö för att bibehålla fysiologiskt pH.
Specifikationer
Specifikationer
| Celltyp | Däggdjursceller |
| Form | Vätska |
| Produkttyp | William's E Medium |
| Med tillsatser | Fenolrött |
| Utan tillsatser | Utan HEPES |
| För användning med (applikation) | Däggdjurscellodling |
| Kvantitet | 10 x 500 ml |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 13485 standard |
| Innehåll och lagring | Förvara vid 2 °C till 8 °C. |
| Typ av kultur | Däggdjurscellodling |