Läs mer
Gibco™ William's E Medium, GlutaMAX™ Tillägg
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-7076330
Kvantitet:
500 ml
10 x 500 ml
Förpackningsstorlek:
500ml
Paket med 10
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11514466
Brand: Gibco™ 32551087
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
GlutaMAX™ tillägg minimerar uppbyggnaden av giftig ammoniak och förbättrar cellviabilitet och tillväxt i ett lättanvänt format.
William's E Medium utvecklades ursprungligen av Williams och Gunn som reducerat serumtillsatt medium för långtidscellodlingar av leverepitelceller från vuxna råttor. Gibco™ William's E Medium kan också användas för att odla hepatocytceller av olika arter, t.ex. HepaRG™ celler.
Detta William's E Medium är modifierat enligt följande:
  • Med: fenolröd, GlutaMAX™
  • Utan: HEPES
Den fullständiga formuleringen finns tillgänglig.
Gibco™ William's E Medium är en modifiering av tidigare media som har berikats på aminosyror och fördubblat glukosen. William's E Medium innehåller unika ingredienser, inklusive zink, järn, mangan, icke-essentiella aminosyror, reduktionsmedlet glutation och lipiden metyllinoleat. Gibco™ William's E Medium med GlutaMAX™ tillägg minimerar uppbyggnaden av giftig ammoniak och förbättrar cellviabilitet och tillväxt i ett lättanvänt format.
cGMP tillverkning
Gibco™ William's E Medium tillverkas på en cGMP-kompatibel anläggning i Paisley, Skottland, Storbritannien. Anläggningen är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och är certifierad enligt ISO 13485 standard.
William's E Medium innehåller inga proteiner eller tillväxtfaktorer. Därför kräver William's E Medium tillskott, vanligtvis med 5-10 % fetalt bovint serum (FBS). William's E Medium använder ett natriumbikarbonatbuffertsystem (2,2 g/L) och kräver därför en 5-10 % CO 2 -miljö för att bibehålla fysiologiskt pH.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Celltyp Däggdjursceller
Form Vätska
Produkttyp William's E Medium
Med tillsatser Fenolrött
Utan tillsatser Utan HEPES
För användning med (applikation) Däggdjurscellodling
Kvantitet 10 x 500 ml
Certifikat och efterlevnad ISO 13485 standard
Innehåll och lagring Förvara vid 2 °C till 8 °C.
Typ av kultur Däggdjurscellodling