Läs mer
Gibco™ Williams E Medium, ingen glutamin
Produktkod. 11570606 Handla allt Gibco Produkter
Change view
Kvantitet:
500 ml
10 x 500 ml
Med tillsatser:
Fenolrött, HEPES
Fenolrött, Natriumpyruvat
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Med tillsatser Förpackningsstorlek
11570606 500 ml Fenolrött, HEPES -
11580606 10 x 500 ml Fenolrött, Natriumpyruvat 1 uppsättning
12599059 500 ml Fenolrött, Natriumpyruvat 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11570606 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer 22551022
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
William's E Medium utvecklades ursprungligen av Williams och Gunn som reducerat serumtillsatt medium för långtidscellodlingar av leverepitelceller från vuxna råttor.
William's E Medium utvecklades ursprungligen av Williams och Gunn som reducerat serumtillsatt medium för långtidscellodlingar av leverepitelceller från vuxna råttor. Gibco™ William's E Medium kan också användas för att odla hepatocytceller av olika arter, t.ex. HepaRG™ celler.
Detta William's E Medium är modifierat enligt följande:
  • Med: Fenolröd
  • Utan: L-glutamin, HEPES
Den fullständiga formuleringen finns tillgänglig.
Gibco™ William's E Medium är en modifiering av tidigare media som har berikats på aminosyror och fördubblat glukosen. William's E Medium innehåller unika ingredienser, inklusive zink, järn, mangan, icke-essentiella aminosyror, reduktionsmedlet glutation och lipiden metyllinoleat.
Dual-Site cGMP Manufacturing
Gibco™ William's E Medium tillverkas på en cGMP-kompatibel anläggning, belägen i Paisley, Skottland, Storbritannien. Anläggningen är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och är certifierad enligt ISO 13485 standard. För kontinuitet i leveranskedjan erbjuder vi en jämförbar Gibco™ William's E Medium-produkt tillverkad i vår Grand Island-anläggning (12551-032). Denna anläggning är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och är certifierad enligt ISO 13485 standarder.
William's E Medium innehåller inga proteiner eller tillväxtfaktorer. Därför kräver William's E Medium tillskott, vanligtvis med 5-10 % fetalt bovint serum (FBS). William's E Medium använder ett natriumbikarbonatbuffertsystem (2,2 g/L) och kräver därför en 5-10 % CO 2 -miljö för att bibehålla fysiologiskt pH.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Klassificering Fri från animaliskt ursprung, Serumfritt, Proteinfri
Form Vätska
Produkttyp William's E Medium
Serumnivå Serumfritt
Sterilitet Sterilfiltrerad
Steriliseringsmetod Sterilfiltrerad
Med tillsatser Fenolrött, HEPES
Utan tillsatser Utan HEPES, Inget glutamin
För användning med (applikation) Däggdjurscellodling
Kvantitet 500 ml
Innehåll och lagring Förvara vid 2 °C till 8 °C.
Typ av kultur Däggdjurscellodling