Läs mer
Gibco™ Williams E Medium, ingen glutamin
Produktkod. 11580606 Handla allt Gibco Produkter
Change view
Kvantitet:
500 ml
10 x 500 ml
Med tillsatser:
Fenolrött, HEPES
Fenolrött, Natriumpyruvat
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Med tillsatser Förpackningsstorlek
11580606 10 x 500 ml Fenolrött, Natriumpyruvat 1 uppsättning
12599059 500 ml Fenolrött, Natriumpyruvat 500ml
11570606 500 ml Fenolrött, HEPES -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11580606 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer 22551089
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
William's E Medium utvecklades ursprungligen av Williams och Gunn som reducerat serumtillsatt medium för långtidscellodlingar av leverepitelceller från vuxna råttor.
William's E Medium utvecklades ursprungligen av Williams och Gunn som reducerat serumtillsatt medium för långtidscellodlingar av leverepitelceller från vuxna råttor. Gibco™ William's E Medium kan också användas för att odla hepatocytceller av olika arter, t.ex. HepaRG™ celler.
Denna Williams E Medium är modifierad enligt följande:
  • Med: Phenol Red
  • Utan: L-glutamin, HEPES
Den kompletta formuleringen finns tillgänglig.
Gibco™ Williams E-medium är en modifiering av tidigare medier som har berikats med aminosyror och dubblat glukos. Williams E Medium innehåller unika ingredienser, inklusive zink, järn, mangan, icke-essentiella aminosyror, reduktionsmedlet glutathion och lipiden metyllinoleat.
Dubbel cGMP-tillverkning
Gibco™ Williams E Medium tillverkas vid en cGMP-kompatibel anläggning i Paisley, Skottland, Storbritannien. Anläggningen är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och är certifierad enligt 13485-standarden ISO . För kontinuitet i leveranskedjan erbjuder vi en jämförbar Gibco™ William's E Medium-produkt som tillverkas i vår anläggning på Grand Island (12551-032). Denna anläggning är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och är certifierad enligt ISO 13485-standarderna.
Williams E Medium innehåller inga proteiner eller tillväxtfaktorer. Därför kräver Williams E Medium tillskott, vanligtvis med 5–10 % av Fetal Bovine Serum (FBS). Williams E-medium använder ett natriumbikarbonatbuffertsystem (2,2 g/L) och kräver därför en miljö på 5–10 %CO2 för att upprätthålla fysiologiskt pH.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Celltyp Däggdjursceller
Klassificering Fri från animaliskt ursprung, Proteinfri, Serumfritt
Form Vätska
Produkttyp Williams E Medium
Serumnivå Serumfritt
Sterilitet Sterilfiltrerad
Steriliseringsmetod Sterilfiltrerad
Med tillsatser Fenolrött, Natriumpyruvat
Utan tillsatser Inget glutamin, Utan HEPES
För användning med (applikation) Mammalian cell culture
Kvantitet 10 x 500 ml
Innehåll och lagring Förvaringsförhållanden: 2 °C till 8 °C. Skyddas från ljus
Transportförhållanden: Omgivning
Hållbarhet: 12 månader från tillverkningsdatum
Typ av kultur Däggdjurscellodling