Läs mer
Gibco™ William's E Medium, no glutamine
Produktkod. 12599059 Handla allt Gibco Produkter
Change view
Kvantitet:
500 ml
10 x 500 ml
Med tillsatser:
Fenolrött, HEPES
Fenolrött, Natriumpyruvat
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Med tillsatser Förpackningsstorlek
12599059 500 ml Fenolrött, Natriumpyruvat 500ml
11580606 10 x 500 ml Fenolrött, Natriumpyruvat 1 uppsättning
11570606 500 ml Fenolrött, HEPES -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 12599059 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer 12551032
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
William's E Medium utvecklades ursprungligen av Williams och Gunn som reducerat serumtillsatt medium för långtidscellodlingar av leverepitelceller från vuxna råttor.
William's E Medium utvecklades ursprungligen av Williams och Gunn som reducerat serumtillsatt medium för långtidscellodlingar av leverepitelceller från vuxna råttor. Gibco™ William's E Medium kan också användas för att odla hepatocytceller av olika arter, t.ex. HepaRG™ celler.
Detta William's E Medium är modifierat enligt följande:
  • Med: Fenolröd
  • Utan: L-glutamin, HEPES
Den fullständiga formuleringen finns tillgänglig.
Gibco™ William's E Medium är en modifiering av tidigare media som har berikats på aminosyror och fördubblat glukosen. William's E Medium innehåller unika ingredienser, inklusive zink, järn, mangan, icke-essentiella aminosyror, reduktionsmedlet glutation och lipiden metyllinoleat.
Dual-Site cGMP Manufacturing
Gibco™ William's E Medium tillverkas på en cGMP-kompatibel anläggning, belägen i Paisley, Skottland, Storbritannien. Anläggningen är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och är certifierad enligt ISO 13485 standard. För kontinuitet i leveranskedjan erbjuder vi en jämförbar Gibco™ William's E Medium-produkt tillverkad i vår Grand Island-anläggning (12551-032). Denna anläggning är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och är certifierad enligt ISO 13485 standarder.
William's E Medium innehåller inga proteiner eller tillväxtfaktorer. Därför kräver William's E Medium tillskott, vanligtvis med 5-10 % fetalt bovint serum (FBS). William's E Medium använder ett natriumbikarbonatbuffertsystem (2,2 g/L) och kräver därför en 5-10 % CO 2 -miljö för att bibehålla fysiologiskt pH.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Klassificering Fri från animaliskt ursprung, Serumfritt, Proteinfri
Form Vätska
Produkttyp William's E Medium
Serumnivå Serumfritt
Sterilitet Sterilfiltrerad
Steriliseringsmetod Sterilfiltrerad
Med tillsatser Fenolrött, Natriumpyruvat
Utan tillsatser Inget glutamin, Utan HEPES
För användning med (applikation) Hepatocyter och levermodeller, däggdjurscellodling, farma och biofarma, primär cellkultur
Kvantitet 500 ml
Frakt skick Rumstemperatur
Innehåll och lagring Förvaringsförhållanden: 2 °C till 8 °C. Skyddas från ljus
Transportförhållanden: Omgivning
Hållbarhet: 12 månader från tillverkningsdatum
Typ av kultur Däggdjurscellodling