Beskrivning
Williams' E Medium utvecklades ursprungligen av Williams och Gunn som ett reducerat serum-supplementerat medium för långvariga cellkulturer av vuxna råttleverepitelceller. Gibco Williams E-medium kan också användas för att odla primära hepatocytceller av olika arter samt humanhärledda HepaRG celler.
Denna Williams E Medium är modifierad enligt följande:
Utan: Phenol Red, L-glutamin, HEPES
Den fullständiga utformningen finns tillgänglig.
Gibco Williams E-medium är en modifiering av tidigare medier som har berikats med aminosyror och dubblat glukos. Williams E Medium innehåller unika ingredienser, inklusive zink, järn, mangan, icke-essentiella aminosyror, reduktionsmedlet glutathion och lipiden metyllinoleat.
Williams E Medium innehåller inga proteiner eller tillväxtfaktorer. Därför kräver Williams E Medium tillskott, vanligtvis med 5–10 % av Fetal Bovine Serum (FBS). Williams E-medium använder ett natriumbikarbonatbuffertsystem (2,2 g/L) och kräver därför en miljö på 5–10 % CO2 för att upprätthålla fysiologiskt pH.
cGMP-tillverkning
För kontinuitet i leveranskedjan tillverkar Gibco vi Waymouth's Medium vid två separata anläggningar i Grand Island, NY och Skottland, Storbritannien. Båda anläggningarna uppfyller cGMP-tillverkningskraven och är certifierade enligt 13485-standarden ISO .
Specifikationer
Specifikationer
| Klassificering | Fri från animaliskt ursprung, Serumfritt, Proteinfri |
| Koncentration | 1 X |
| Form | Vätska |
| Produkttyp | William's E Medium |
| Serumnivå | Serumfritt |
| Sterilitet | Sterilfiltrerad |
| Steriliseringsmetod | Sterilfiltrerad |
| Med tillsatser | Natriumpyruvat |
| Utan tillsatser | Inget glutamin, Utan HEPES, Utan fenolrött |
| Kvantitet | 500 ml |
| Visa mer |