Läs mer
Wilmad-LabGlass™ SP Scienceware™ 10 mm OD Tunnväggigt precisions-NMR-rör
Handla allt SP Scienceware Produkter
Längd (metrisk):
178 mm
203.2 mm
228.6 mm
Modell:
513-1PP-7-5
513-1PP-8-5
513-1PP-9-5
513-1PS-7-5
513-1PS-8-5
513-1PS-9-5
513-3PP-8-5
513-3PP-9-5
513-5PP-7-5
513-5PP-8-5
513-5PP-9-5
513-7PP-7-5
513-7PP-8-5
513-7PP-9-5
Fältstyrka:
100MHz
200MHz
300MHz
400MHz
500MHz
Tjocklek (metrisk) vägg:
0.46 mm
0.55 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Beskrivning
Innehåller
Tub och engångslock
Tillverkad i toppmodern ISO 9001:2008 USA anläggning som använder en unik precisionskrympnings- och slipprocess för att forma den inre ytan med maximerad fyllningsfaktor.
- Innerytan är resistent mot stark syra och bas vid omgivningstemperatur
- Kan användas säkert vid temperaturer upp till 230 °C och inom ett temperatursteg på 120 °C
- Klassad som hydrolytisk klass 1
- Tillverkad av borosilikatglas som uppfyller kravet för Typ 1 Klass A glas från ASTM E438 100% inspektion med multipel NIST spårbara mätare och kontroller av optiska ytdefekter
Specifikationer
Specifikationer
| Camber (metrisk) | 51μ m |
| Koncentricitet (metrisk) | 254 μm |
| Längd (metrisk) | 203.2 mm |
| Material | Glass (Type 1, Class A) |
| Produkttyp | High Precision NMR Sample Tube |
| Diameter (metrisk) Yttre | 9,±9935 0,0065 mm |
| Diameter (metrisk) Inre | 9,±070 0,013 mm |
| Fältstyrka | 200MHz |
| För användning med (applikation) | För experiment som kräver kritisk shimskvalitet (högt/ultrahögt fält, icke-snurrande, multidimensionella, multikärnor, DNP-experiment och studier som involverar biologiska prover) |
| Längd (engelska) | 8 tum |
| Visa mer |