Läs mer
Wilmad-LabGlass™ SP Scienceware™ 10 mm OD Tunnväggigt precisions-NMR-rör
Produktkod. 15398768
Change view
Längd (metrisk):
178 mm
203,2 mm
228,6 mm
Modell:
513-1PP-7-5
513-1PP-8-5
513-1PS-7-5
513-1PS-8-5
513-1PS-9-5
513-5PP-7-5
513-5PP-8-5
513-5PP-9-5
513-7PP-7-5
513-7PP-8-5
Fältstyrka:
100 MHz
200 MHz
400 MHz
500 MHz
Tjocklek (metrisk) vägg:
0,46 mm
0,55 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Modell Fältstyrka Tjocklek (metrisk) vägg Förpackningsstorlek
15398768 178 mm 513-1PS-7-5 100 MHz 0,55 mm Paket med 5
15308778 203,2 mm 513-1PS-8-5 100 MHz 0,55 mm Paket med 5
15318778 228,6 mm 513-1PS-9-5 100 MHz 0,55 mm Paket med 5
15358798 178 mm 513-1PP-7-5 200 MHz 0,46 mm Paket med 5
15368798 203,2 mm 513-1PP-8-5 200 MHz 0,46 mm Paket med 5
15328928 228,6 mm 513-5PP-9-5 400 MHz 0,46 mm Paket med 5
15318928 203,2 mm 513-5PP-8-5 400 MHz 0,46 mm Paket med 5
15398918 178 mm 513-5PP-7-5 400 MHz 0,46 mm -
15338978 178 mm 513-7PP-7-5 500 MHz 0,46 mm -
15348978 203,2 mm 513-7PP-8-5 500 MHz 0,46 mm Paket med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Den h\u00E4r artikeln utg\u00E5r ur v\u00E5rt sortiment n\u00E4r v\u00E5rt lager \u00E4r slut.\r\n
\r\n
Kapsyler rekommenderas inte för användning med prover lösta i kloroform-d eller aceton-d6.
Produktkod. 15398768 Leverantör Wilmad-LabGlass™ Leverantörsnummer 661001075
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1435.00 SEK
    1051.12 SEK / Paket med 5
    Save 383.88 SEK
    26% Av
I lager
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Den h\u00E4r artikeln utg\u00E5r ur v\u00E5rt sortiment n\u00E4r v\u00E5rt lager \u00E4r slut.\r\n
\r\n
Kapsyler rekommenderas inte för användning med prover lösta i kloroform-d eller aceton-d6.
Innehåller
Tub och engångslock
För att maximera SNR har Precision NMR-rör minimala paramagnetiska föroreningar som skulle påverka shimsning. Snäv ID- och OD-tolerans så liten som 0,0065 mm rymmer Wilmad skär
Tillverkad i en toppmodern ISO anläggning 9001:2008 USA med en unik precisionskrympning och slipningsprocess för att forma den inre ytan med maximal fyllningsfaktor.
  • Den inre ytan är motståndskraftig mot stark syra och bas vid omgivningstemperatur
  • Kan användas säkert vid temperaturer upp till 230 °C och inom ett temperatursteg på 120 °C
  • Klassad som hydrolytisk klass 1
  • Tillverkat av borosilikatglas som uppfyller kraven på Typ 1 klass A-glas från ASTM E438 100% inspektion med flera NIST spårbara mätare och kontroller av optiska ytdefekter
Specifikationer
Camber (metrisk) 38 μm
Koncentricitet (metrisk) 254 μm
Längd (metrisk) 178 mm
Material Glas (Typ 1, Klass A)
Produkttyp Högprecisions-NMR-provrör
Diameter (metrisk) Yttre 9,±9935 0,0065 mm
Diameter (metrisk) Inre 8,90 ± 0,13 mm
Fältstyrka 100 MHz
För användning med (applikation) För experiment som kräver kritisk shimskvalitet (högt/ultrahögt fält, icke-snurrande, multidimensionella, multikärnor, DNP-experiment och studier som involverar biologiska prover)
Längd (engelska) 7 tum
Tjocklek (metrisk) vägg 0,55 mm
Modell 513-1PS-7-5