Läs mer
Bel-Art™ SP Scienceware™ Wilmad™ 3 mm FEP provrörsfoder
Handla allt SP Scienceware Produkter
Diameter (metrisk) Yttre:
1,95 mm
3,65 mm
Diameter (metrisk) Inre:
1,50 mm
3,15 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Round-bottom, thin-wall construction minimizes filling-factor losses
- NonrigidStraighten upon insertion into the sample tube.
- PTFE plug is included with each liner.
- Not recommended for elevated temperature studies.
Specifikationer
Specifikationer
| Längd (metrisk) | 202 mm |
| Material | FEP |
| Produkttyp | Tube Liner |
| Diameter (metrisk) Yttre | 1,95 mm |
| Diameter (metrisk) Inre | 1,50 mm |
| Längd (engelska) | 8 in. |
| Modell | 6003 |
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido