Läs mer
Bel-Art™ SP Scienceware™ Wilmad™ 3 mm FEP provrörsfoder
Handla allt SP Scienceware Produkter
Diameter (metrisk) Yttre:
1,95 mm
3,65 mm
Diameter (metrisk) Inre:
1,50 mm
3,15 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Rundbotten, tunnväggig konstruktion minimerar förluster av fyllningsfaktorer
- NonrigidRäta ut vid insättning i provröret.
- PTFE-plugg medföljer varje foder.
- Rekommenderas inte för studier med förhöjd temperatur.
Specifikationer
Specifikationer
| Längd (metrisk) | 202 mm |
| Material | FEP |
| Produkttyp | Tube Liner |
| Diameter (metrisk) Yttre | 3,65 mm |
| Diameter (metrisk) Inre | 3,15 mm |
| Längd (engelska) | 8 tum |
| Modell | 6005 |